Kluczowe dokumenty
CO1H324A9145
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-6-(3-fluorophenyl)pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.07
Iupac Name
2-bromo-6-(3-fluorophenyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C10H6BrFN2/c11-10-6-13-5-9(14-10)7-2-1-3-8(12)4-7/h1-6H
Klucz InChI
QGZPYEPQMOHSLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)