Kluczowe dokumenty
CO1H324A9134
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-6-(4-fluorophenyl)pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.07
Iupac Name
2-bromo-6-(4-fluorophenyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C10H6BrFN2/c11-10-6-13-5-9(14-10)7-1-3-8(12)4-2-7/h1-6H
Klucz InChI
NDONGFVZUODNEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%