CO1H324A8FEE
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(iso-butyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.1
Iupac Name
4-bromo-2-isobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7(2)5-9-6-8(10)3-4-11-9/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
QQAZBFHJPUPWHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)