Kluczowe dokumenty
CO1H324A830C
CombiPhos Catalysts Inc
3-Bromo-4-ethyl-2-pyridinecarbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Iupac Name
3-bromo-4-ethylpicolinonitrile
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-2-6-3-4-11-7(5-10)8(6)9/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
JAWPQHOKCCARRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%