Kluczowe dokumenty
CO1H324A7C6D
CombiPhos Catalysts Inc
2,4-Dichloro-6-(2-fluorophenyl)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.07
Iupac Name
2,4-dichloro-6-(2-fluorophenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H5Cl2FN2/c11-9-5-8(14-10(12)15-9)6-3-1-2-4-7(6)13/h1-5H
Klucz InChI
HWDJVWXXSNIWKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%