CO1H324A6203
CombiPhos Catalysts Inc
4-Ethylfuran-2-boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.95
Iupac Name
4-ethyl-2-furylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H9BO3/c1-2-5-3-6(7(8)9)10-4-5/h3-4,8-9H,2H2,1H3
Klucz InChI
PXGVNMAZPJSIMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)