Kluczowe dokumenty
CO1H324A6090
CombiPhos Catalysts Inc
(2-amino-5-cyclopropylphenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.01
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-5-cyclopropylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BNO2/c11-9-4-3-7(6-1-2-6)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2,11H2
Klucz InChI
GNBWMNVASNOKFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)