Merck
COMH97ABCAC5
Combi-Blocks, Inc.
2-Cyclopropyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-5-7(9(12)13)4-10-8(11-5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
BSLXWOKIRNVYGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JH-0126
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JH-0126
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)