Merck
COMH95CE7DD2
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(2-butoxy-1-methylethoxy)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-4878
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-4878
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)