Merck
COMH93D672D6
Combi-Blocks, Inc.
3-(Di-n-propylsulfamoyl)benzeneboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.17
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(dipropylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H20BNO4S/c1-3-8-14(9-4-2)19(17,18)12-7-5-6-11(10-12)13(15)16/h5-7,10,15-16H,3-4,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
NUYSZOMJDYKRCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9986
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9986