Merck
COMH93D6628C
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-bromo-2-cyclohexylbenzene
Inchi Code
1S/C12H15Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2
Klucz InChI
BXMDAGGQRIDSPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-1001
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-1001
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)