Merck
COMH93D5BD96
Combi-Blocks, Inc.
1-Isopropoxy-2-propanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-isopropoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-5(2)8-4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
AFHJYKBGDDJSRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)