Merck
COMH42123E7E
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-fluoro-2-methanesulfonylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.63
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-chloro-3-fluoro-2-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO2S/c1-12(10,11)6-5(8)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
Klucz InChI
NQIYAJQMDAXEPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7291
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7291
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)