Merck
COMH4211A372
Combi-Blocks, Inc.
6-bromo-N-cyclopropylpyridine-3-carboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.09
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-N-cyclopropylnicotinamide
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O/c10-8-4-1-6(5-11-8)9(13)12-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
KFWPVRXYVGDEOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7220
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7220
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)