Merck
COMH4211A2F5
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
benzyl 2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-12(2,15)9-13-11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,15H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
OIXVFBTZOHEWIN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4883
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4883
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)