Merck
COMH303776ED
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-6-nitrobenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-fluoro-6-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-4-2-1-3-5(10(12)13)6(4)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
Klucz InChI
FLYBIMSVHDXMGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7303
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7303
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)