Merck
COMH303776EC
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-2-(1,1-dimethoxyethyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.66
Numer MDL:
Iupac Name
1-chloro-2-(1,1-dimethoxyethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13ClO2/c1-10(12-2,13-3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
YZZHEMAQHLUSTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7298
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7298
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)