Merck
COMH04238DDD
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Bromobenzyl)piperazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.16
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-bromobenzyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
Klucz InChI
TUKZQYYLUARXKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7556
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7556
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)