Merck
COMH0423890E
Combi-Blocks, Inc.
1-Isobutyl-1h-benzimidazole-2-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.31
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-isobutyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C11H14N2S/c1-8(2)7-13-10-6-4-3-5-9(10)12-11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
Klucz InChI
PDEPCYZELSULEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6306
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6306
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)