Merck
COMH04238832
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Butylphenyl)propan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.29
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(4-butylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H18O/c1-3-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)4-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
HLYLZPUXULIVQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6083
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6083
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)