Merck
COMH042387D3
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Ethoxyphenyl)sulfonyl]-n-phenylglycine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.38
Numer MDL:
Iupac Name
{[(4-ethoxyphenyl)sulfonyl]anilino}acetic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO5S/c1-2-22-14-8-10-15(11-9-14)23(20,21)17(12-16(18)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2,12H2,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
IDCPUGOVQXQLLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5985
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5985
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)