Merck
COMH0423851B
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Acetylphenyl)propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-(4-acetylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-3-11(14)12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,14)
Klucz InChI
MZWPYWAEYRHZBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5280
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5280
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)