Merck
COMH04237DD7
Combi-Blocks, Inc.
[3-(Isopropylthio)propyl]amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.26
Numer MDL:
Iupac Name
3-(isopropylsulfanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C6H15NS/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6H,3-5,7H2,1-2H3
Klucz InChI
QGGKLVUTHRMLGV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3396
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3396
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)