Merck
COMH04236A1E
Combi-Blocks, Inc.
2-Cyano-n-mesitylacetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.26
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyano-N-mesitylacetamide
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-8-6-9(2)12(10(3)7-8)14-11(15)4-5-13/h6-7H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
WFTLXUGEGQVHGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8310
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8310
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)