Merck
COMH0423698C
Combi-Blocks, Inc.
2-[(4-Methylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.34
Numer MDL:
Iupac Name
2-[4-methyl(methylsulfonyl)anilino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-4-11(12(14)15)13(18(3,16)17)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8,11H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
BTMDVCIJJNFLPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)