Merck
COMH04235168
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Methylphenoxy)propanoyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)propanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7-3-5-9(6-4-7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3
Klucz InChI
GQDQDWHOFAGXHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0697
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0697
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)