Merck
COMH039FD3C9
Combi-Blocks, Inc.
6-Fluoro-4-methoxyquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-fluoro-4-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-10-4-5-12-9-3-2-7(11)6-8(9)10/h2-6H,1H3
Klucz InChI
WCJDENBNMSTOGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)