Merck
COM964466622
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-methyl-1,6-naphthyridine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-methyl[1,6]naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-3-16-12(15)10-6-9-7-13-5-4-11(9)14-8(10)2/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
WQTMJRAYGONFAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2380
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2380
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)