Merck
COM945512636
Combi-Blocks, Inc.
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-((6-methylpyrazin-2-yl)oxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c1-9-7-14-8-12(15-9)16-11-4-2-10(6-13)3-5-11/h2-5,7-8H,1H3
Klucz InChI
NOVGVEZLEUMVKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2329
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2329
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)