Merck
COM945365480
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylindazole-3,6-dicarbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3,6-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c1-12-10(6-14)8-3-2-7(5-13)4-9(8)11-12/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QKWPRHUYVYFVMV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)