Merck
COM638466135
Combi-Blocks, Inc.
2-Isopropyladamantan-2-yl methacrylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.39
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(1R,3S,5r,7r)-2-isopropyladamantan-2-yl methacrylate
Inchi Code
1S/C17H26O2/c1-10(2)16(18)19-17(11(3)4)14-6-12-5-13(8-14)9-15(17)7-12/h11-15H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,13+,14-,15+,17?
Klucz InChI
ZMAOPHHNBQIJOQ-CQQIWXSWSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-3615
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-3615
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)