Merck
COM517297802
Combi-Blocks, Inc.
Boc-Val-Ala-OBn
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.47
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl (tert-butoxycarbonyl)-L-valyl-L-alaninate
Inchi Code
1S/C20H30N2O5/c1-13(2)16(22-19(25)27-20(4,5)6)17(23)21-14(3)18(24)26-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14,16H,12H2,1-6H3,(H,21,23)(H,22,25)/t14-,16-/m0/s1
Klucz InChI
FQWBPPZWWQDSGU-HOCLYGCPSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4393
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4393
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)