Merck
COM497527083
Combi-Blocks, Inc.
2-(1-Adamantyl)propan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.32
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1-adamantyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C13H22O/c1-12(2,14)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11,14H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,13-
Klucz InChI
WBKAUEBLTWRERU-DNSLJTBWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2679
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2679
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)