Merck
COM497523916
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
UUACGIJGQLBVJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-4174
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-4174
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)