Merck
COM497519259
Combi-Blocks, Inc.
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3,3-difluorocyclobutyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-4(2-5)3-8/h4H,1-3,8H2
Klucz InChI
BUVXADKKXYLSTP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2305
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2305
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)