Merck
COM497518261
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid sodium salt
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.54
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
sodium 4-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2.Na/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LTDKNRAWRKPQGT-UHFFFAOYSA-M
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-9862
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-9862
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)