Merck
COM497510766
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetylthianaphthene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1-benzothien-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8OS/c1-7(11)9-6-12-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6H,1H3
Klucz InChI
ZTTZKDDWXHQKSY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-9657
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-9657
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)