Merck
COM490022069
Combi-Blocks, Inc.
1,2-dichloro-4-methoxy-5-nitrobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.03
Numer MDL:
Iupac Name
1,2-dichloro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO3/c1-13-7-3-5(9)4(8)2-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
QFQSBAMTGUKFKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1093
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1093
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)