Merck
COM466003075
Combi-Blocks, Inc.
Bis[4-(3-Bromophenyl)piperazino]methylene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.27
Numer MDL:
Iupac Name
bis(4-(3-bromophenyl)piperazin-1-yl)methane
Inchi Code
1S/C21H26Br2N4/c22-18-3-1-5-20(15-18)26-11-7-24(8-12-26)17-25-9-13-27(14-10-25)21-6-2-4-19(23)16-21/h1-6,15-16H,7-14,17H2
Klucz InChI
RADHFXNUNJGEPT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2450
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2450
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)