Merck
COM448686899
Combi-Blocks, Inc.
methyl 3-hydroxy-5-phenylbenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.25
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 5-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-17-14(16)12-7-11(8-13(15)9-12)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
Klucz InChI
WVBJYTHKCQRAIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1932
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1932
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)