Merck
COM448685844
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.17
Numer MDL:
Iupac Name
dimethyl 3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H12Cl2O4/c1-21-15(19)11-5-3-9(7-13(11)17)10-4-6-12(14(18)8-10)16(20)22-2/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
LAFFMQZEZWDTBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4493
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4493
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)