Merck
COM448685700
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-[4-(piperidine-1-carbonyl)phenyl]benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.81
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-4'-(1-piperidinylcarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H18ClNO3/c20-17-12-15(8-9-16(17)19(23)24)13-4-6-14(7-5-13)18(22)21-10-2-1-3-11-21/h4-9,12H,1-3,10-11H2,(H,23,24)
Klucz InChI
HWKPSGZBLYDWBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-3345
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-3345
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)