Merck
COM448685579
Combi-Blocks, Inc.
5-Methoxy-3-(4-methylthiophenyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.34
Numer MDL:
Iupac Name
5-methoxy-4'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3S/c1-18-13-8-11(7-12(9-13)15(16)17)10-3-5-14(19-2)6-4-10/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
Klucz InChI
QUEYBXZLLPOOEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0738
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0738
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)