Merck
COM448685478
Combi-Blocks, Inc.
5-Methoxy-3-(3-methoxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
Numer MDL:
Iupac Name
3',5-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-13-5-3-4-10(7-13)11-6-12(15(16)17)9-14(8-11)19-2/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
Klucz InChI
KZTXLLYIVFEMLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9559
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9559
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)