Merck
COM448685424
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(3-fluorophenyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.66
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8ClFO2/c14-12-7-9(4-5-11(12)13(16)17)8-2-1-3-10(15)6-8/h1-7H,(H,16,17)
Klucz InChI
RFGKDSXGCSFKAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9035
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9035
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)