Merck
COM448685237
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Fluorophenyl)picolinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-14-11(10)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
Klucz InChI
XBHRQJLIWJGHMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6147
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6147
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)