Merck
COM448685186
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-[4-(ethoxycarbonyl)-3-fluorophenyl]phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.16
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3'-bromo-3-fluoro-5'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H12BrFO3/c1-2-20-15(19)13-4-3-9(7-14(13)17)10-5-11(16)8-12(18)6-10/h3-8,18H,2H2,1H3
Klucz InChI
NHIBDYPEPVVATO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-5258
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-5258
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)