Merck
COM448685075
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Benzyloxyphenyl)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C19H16O2/c20-18-8-4-7-17(13-18)16-9-11-19(12-10-16)21-14-15-5-2-1-3-6-15/h1-13,20H,14H2
Klucz InChI
CLNLNMWZWMOMNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1883
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1883
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)