Merck
COM448685035
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Trifluoromethylphenyl)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.21
Numer MDL:
Iupac Name
3'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(17)8-10/h1-8,17H
Klucz InChI
YLPOORUJYGDZAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1769
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1769
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)