Merck
COM448684906
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Trifluoromethoxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.22
Numer MDL:
Iupac Name
3'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)20-12-3-1-2-11(8-12)9-4-6-10(7-5-9)13(18)19/h1-8H,(H,18,19)
Klucz InChI
COCUWGMMRYYPDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1356
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1356
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)